Stampa…
2,5-Difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Difluoro-2-methoxybenzene
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 62.6 EUR
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoroanisole 98%
2,5-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Punto di ebollizione: 72…73 °C/25mmHg
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042561
CAS Number: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III