Stampa…
2,4-Difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
PC2614E-25G PC2614E-5G PC2614E-100G
APOSPC2614E-25GEA 30.6 EUR
APOSPC2614E-25G APOSPC2614E-5G APOSPC2614E-100G
2,4-Difluoroanisole 98%
2,4-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Punto di ebollizione: 53 °C/18mmHg
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010731
CAS Number: 452-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III