3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BrF₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08458076 CAS Number: 914636-35-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |