Stampa…
3,5-Difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 71.3 EUR
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoroaniline 98%
3,5-Difluoroaniline
Formula: C₆H₅F₂N
Peso molecolare: 129,11 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/20mmHg
Punto di fusione: 40…42 °C
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007763
CAS Number: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III