Stampa…
3,4-Difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2612-100G PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA 32.1 EUR
APOSPC2612-100G APOSPC2612-500G
3,4-Difluoroaniline 97%
3,4-Difluoroaniline
Formula: C₆H₅F₂N
Peso molecolare: 129,11 g/mol
Punto di ebollizione: 85…87 °C/30mmHg
Punto di fusione: 20…22 °C
Densità: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007761
CAS Number: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN: 2941
ADR: 6.1,III