Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC2611-10G PC2611-5G
APOSPC2611-10GEA 440 EUR
APOSPC2611-10G APOSPC2611-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458075
CAS Number: 914636-32-1