2,6-Difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅F₂N Punto di ebollizione: 70…71 °C/40mmHg Densità: 1,199 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007655 CAS Number: 5509-65-9 EINECS: 226-853-0 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |