1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2608-100G
PC2608-25G
PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA
52.2
EUR
APOSPC2608-100G
APOSPC2608-25G
APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃Br₂F₃O Punto di ebollizione: 83…85 °C/20mmHg Densità: 1,928 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075280 CAS Number: 207226-31-1 |