Stampa…
2,4-Difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2606-100G PC2606-25G PC2606-500G PC2606-1KG PC2606-5KG
APOSPC2606-100GEA 75.4 EUR
APOSPC2606-100G APOSPC2606-25G APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG
2,4-Difluorophenol 98%
2,4-Difluorophenol
Formula: C₆H₄F₂O
Punto di ebollizione: 52…53 °C/19mmHg
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009715
CAS Number: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 1993
ADR: 3,III