Stampa…
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2605-5G PC2605-1G
APOSPC2605-5GEA 62.6 EUR
APOSPC2605-5G APOSPC2605-1G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₈F₃NO₂S
Punto di fusione: 237…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00068105
CAS Number: 144059-86-9