Stampa…
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2601-1G PC2601-5G PC2601-10G
APOSPC2601-1GEA 79.9 EUR
APOSPC2601-1G APOSPC2601-5G APOSPC2601-10G
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₅F₄IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 863323-03-9