Stampa…
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanol
PC2599-25G PC2599-5G PC2599-1G
APOSPC2599-25GEA 323 EUR
APOSPC2599-25G APOSPC2599-5G APOSPC2599-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 96%
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631325
CAS Number: 252004-35-6