2,4-Difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Formula:
C₆H₅F₂N Punto di ebollizione: 170 °C/753mmHg Densità: 1,268 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007648 CAS Number: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III |