3',5'-Difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₂O Punto di ebollizione: 94…95 °C/13mmHg Punto di fusione: 34…38 °C Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042489 CAS Number: 123577-99-1 |