Stampa…
3',4'-Difluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 49.3 EUR
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoroacetophenone 97%
3',4'-Difluoroacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O
Punto di ebollizione: 94…95 °C/13mmHg
Punto di fusione: 19…20 °C
Densità: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009891
CAS Number: 369-33-5
EINECS: 206-717-7