Stampa…
2',6'-Difluoroacetophenone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
PC2577-5G PC2577-100G PC2577-25G
APOSPC2577-5GEA 14.7 EUR
APOSPC2577-5G APOSPC2577-100G APOSPC2577-25G
2',6'-Difluoroacetophenone 96%
2',6'-Difluoroacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O
Peso molecolare: 156,13 g/mol
Punto di ebollizione: 76…79 °C/15mmHg
Densità: 1,195 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000328
CAS Number: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9