Stampa…
2',5'-Difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2576-100G PC2576-25G PC2576-5G
APOSPC2576-100GEA 94.4 EUR
APOSPC2576-100G APOSPC2576-25G APOSPC2576-5G
2',5'-Difluoroacetophenone 98%
2',5'-Difluoroacetophenone
Formula: C₈H₆F₂O
Punto di ebollizione: 190…191 °C
Densità: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009898
CAS Number: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4