2',4'-Difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
Formula:
C₈H₆F₂O Punto di ebollizione: 80…81 °C/25mmHg Densità: 1,232 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151261 CAS Number: 364-83-0 EINECS: 206-667-6 |