2',3'-Difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
PC2574-100G
PC2574-25G
PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA
230
EUR
APOSPC2574-100G
APOSPC2574-25G
APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoroacetophenone 98%
2',3'-Difluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆F₂O Peso molecolare: 156,13 g/mol Punto di ebollizione: 85 °C/20mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061274 CAS Number: 18355-80-1 |