Stampa…
3-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2571-10G PC2571-5G
APOSPC2571-10GEA 328 EUR
APOSPC2571-10G APOSPC2571-5G
3-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116001
CAS Number: 127675-46-1