Difluoroacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₂F₂O₂ Punto di ebollizione: 134 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,526 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004220 CAS Number: 381-73-7 EINECS: 206-839-0 UN: 3265 ADR: 8,II |