2',4'-Difluoroacetanilide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇F₂NO Punto di fusione: 122…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00032502 CAS Number: 399-36-0 |