Stampa…
Ishikawa's reagent 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2567-100G PC2567-25G
APOSPC2567-100GEA 321 EUR
APOSPC2567-100G APOSPC2567-25G
Ishikawa's reagent 90%
Ishikawa's reagent
Active fluorinating agent see: Ishikawa, Bull. Chem.Soc. Jpn., 1979, 52, 3377
Formula: C₇H₁₁F₆N
Punto di ebollizione: 56…57 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054683
CAS Number: 309-88-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II