Stampa…
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diethyl perfluoroglutarate
PC2566-25G PC2566-5G PC2566-100G
APOSPC2566-25GEA 488 EUR
APOSPC2566-25G APOSPC2566-5G APOSPC2566-100G
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Diethyl hexafluoroglutarate
Formula: C₉H₁₀F₆O₄
Punto di ebollizione: 224 °C
Densità: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015156
CAS Number: 424-40-8
EINECS: 207-035-2
UN: 1760
ADR: 8,II