Stampa…
Diethyl fluoromalonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 176 EUR
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Diethyl fluoromalonate 97%
Diethyl fluoromalonate
Formula: C₇H₁₁FO₄
Peso molecolare: 178,16 g/mol
Punto di ebollizione: 121…122 °C/30mmHg
Densità: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009139
CAS Number: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN: 1760
ADR: 8,III