Stampa…
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2563-100G PC2563-25G PC2563-5G
APOSPC2563-100GEA 212 EUR
APOSPC2563-100G APOSPC2563-25G APOSPC2563-5G
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
(Diethylamino)sulphur trifluoride
Versatile fluorinating agent: JOC., 1975, 40, 574.
Attenzione: Has been reported to undergo explosive decomposition when heated above 90 °C.
Formula: C₄H₁₀F₃NS
Punto di ebollizione: 30…32 °C/3mmHg
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000363
CAS Number: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8+3,I