Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2562-1G PC2562-5G PC2562-10G
APOSPC2562-1GEA 104 EUR
APOSPC2562-1G APOSPC2562-5G APOSPC2562-10G
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile
Formula: C₉H₃F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203479
CAS Number: 175278-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III