1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
alpha,alpha,beta,beta,4-Pentafluorophenetole
Formula:
C₈H₅F₅O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
887268-36-2 |