Stampa…
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2556W-250MG PC2556W-1G
APOSPC2556W-250MGEA 58 EUR
APOSPC2556W-250MG APOSPC2556W-1G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276578
CAS Number: 18706-33-7