Stampa…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2556V-1G PC2556V-250MG PC2556V-5G
APOSPC2556V-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2556V-1G APOSPC2556V-250MG APOSPC2556V-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Punto di fusione: 194…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173903
CAS Number: 158063-67-3