Stampa…
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
PC2556-100G PC2556-25G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 219 EUR
APOSPC2556-100G APOSPC2556-25G APOSPC2556-500G
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Peso molecolare: 191 g/mol
Punto di fusione: 36…40 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783710
CAS Number: 433939-27-6