2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅Cl₂F₃N₂ Punto di fusione: 57…61 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00085001 CAS Number: 86398-94-9 |