Stampa…
2,6-Dicloro-4-trifluorometilanilina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2554-250G PC2554-50G PC2554-25G PC2554-500G PC2554-1KG
APOSPC2554-250GEA 102 EUR
APOSPC2554-250G APOSPC2554-50G APOSPC2554-25G APOSPC2554-500G APOSPC2554-1KG
2,6-Dicloro-4-trifluorometilanilina 99%
2,6-Dicloro-4-trifluorometilanilina
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
Peso molecolare: 230,02 g/mol
Punto di ebollizione: 60…62 °C/1mmHg
Punto di fusione: 34…36 °C
Densità: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052918
CAS Number: 24279-39-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III