Stampa…
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2553-5G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2553-5G APOSPC2553-1G
4-Bromo-2,3-difluorophenol
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Peso molecolare: 208,99 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061907
CAS Number: 144292-32-0