Stampa…
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2551-10G PC2551-5G
APOSPC2551-10GEA 183 EUR
APOSPC2551-10G APOSPC2551-5G
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether 98%
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O
Peso molecolare: 231,00 g/mol
Punto di ebollizione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041538
CAS Number: 451-85-4