Stampa…
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 85%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 187 EUR
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane 85%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
90%(min) CCl2CClFI: 10%(max) CF2ICCI2F
Formula: ClF₂CCClFI
Peso molecolare: 278,83 g/mol
Punto di ebollizione: 100…101 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039402
CAS Number: 354-61-0