2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃ClFN Punto di ebollizione: 74 °C/38mmHg Punto di fusione: 19 °C Densità: 1,297 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095332 CAS Number: 31301-51-6 UN: 1993 ADR: 3,III |