Stampa…
4,4'-Difluorobenzil 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane-1,2-dione, Bis(4-fluorophenyl)ethanedione
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 183 EUR
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorobenzil 98%
4,4'-Difluorobenzil
Formula: C₁₄H₈F₂O₂
Peso molecolare: 246,21 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134541
CAS Number: 579-39-5