4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃BrFI Punto di ebollizione: 247 °C Densità: 2,281 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 103 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07368751 CAS Number: 116272-41-4 |