(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Fuchs Reagent
Formula:
C₂₄H₂₄BF₄O₂P Punto di fusione: 173…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051879 CAS Number: 52186-89-7 |