Stampa…
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2515-10G PC2515-5G PC2515-1G
APOSPC2515-10GEA 139 EUR
APOSPC2515-10G APOSPC2515-5G APOSPC2515-1G
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01016155
CAS Number: 177985-33-0