Stampa…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2512-25G PC2512-5G
APOSPC2512-25GEA 96 EUR
APOSPC2512-25G APOSPC2512-5G
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Punto di fusione: 66…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972538
CAS Number: 183610-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III