Stampa…
Trifluorothymidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trifluridine, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Trifluoromethyldeoxyuridine, 5-Trifluorothymidine
PC2508-1G PC2508-250MG
APOSPC2508-1GEA 328 EUR
APOSPC2508-1G APOSPC2508-250MG
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Formula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Peso molecolare: 296,2 g/mol
Punto di fusione: 190…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006534
CAS Number: 70-00-8
EINECS: 200-722-8