Stampa…
5-Fluoronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 72.5 EUR
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Punto di fusione: 193…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318537
CAS Number: 402-66-4