Stampa…
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid Copper(I) salt Benzene Complex, Copper(I) Triflate Benzene Complex
PC250011-1G PC250011-5G
APOSPC250011-1GEA 154 EUR
APOSPC250011-1G APOSPC250011-5G
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, grado tecnico
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Formula: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
Peso molecolare: 503,33 g/mol
Punto di fusione: 160 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043300
CAS Number: 42152-46-5
UN: 3175
ADR: 4.1,II