Stampa…
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 51 EUR
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Punto di fusione: 31…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179265
CAS Number: 116332-54-8