Stampa…
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2485-25G PC2485-5G
APOSPC2485-25GEA 876 EUR
APOSPC2485-25G APOSPC2485-5G
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₄H₆BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038268
CAS Number: 883498-92-8