Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2479-25G PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2479-25G APOSPC2479-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Punto di ebollizione: 107…115 °C/10mmHg
Punto di fusione: 50…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412187
CAS Number: 1483-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III