Stampa…
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 43.7 EUR
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂Cl₂F₃I
Peso molecolare: 340,9 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084997
CAS Number: 175205-56-8