Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2473-1G PC2473-250MG PC2473-5G
APOSPC2473-1GEA 174 EUR
APOSPC2473-1G APOSPC2473-250MG APOSPC2473-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777125
CAS Number: 85366-65-0